Learn More
Dowex 1X4 Chloridform, TRC
Artikelnummer. 30010913
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30010913 25 g 25 Gramm
30009084 10 g 10 Gramm
30006128 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30010913 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD11194025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69011-19-4
Summenformel (C10 H12 . C10 H10 . C8 H8 . C3 H9 N)x
Synonym Dowex™ 1X4-200 Ion-Exchange Resin
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dowex 1X4 Chloride
Menge 25 g