Learn More
Dowex™ 1X2, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kationenaustauscher
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dowex™ 1X2 |
| Physikalische Form | Perlen |
| Verpackung | Kunststofftrommel |
| Wasserrückhaltevermögen | 65 to 75% (Cl form) |
| Fieser | 01,511; 04,267; 06,302; 07,182; 08,263 |
| Menge | 10 kg |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble. |
| IUPAC-Name | 1,4-bis(Ethenyl)benzol;(4-Ethenylphenyl)-Trimethylazanium;Styrol;Chlorid |