Learn More
Dowex™ 1 x 2 bis 200, Ionenaustauschharz, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10424935
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
9085-42-1
C29H34ClN
432.05
MFCD00132715
BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
dowex 1x2 50-100 cl, dowex 1x8 50-100 cl
16212807
1,4-bis(Ethenyl)benzol;(4-Ethenylphenyl)-Trimethylazanium;Styrol;Chlorid
[Cl-].C=CC1=CC=CC=C1.C=CC1=CC=C(C=C)C=C1.C[N+](C)(C)C1=CC=C(C=C)C=C1
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
9085-42-1
C29H34ClN
432.05
MFCD00132715
BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
dowex 1x2 50-100 cl, dowex 1x8 50-100 cl
16212807
1,4-bis(Ethenyl)benzol;(4-Ethenylphenyl)-Trimethylazanium;Styrol;Chlorid
[Cl-].C=CC1=CC=CC=C1.C=CC1=CC=C(C=C)C=C1.C[N+](C)(C)C1=CC=C(C=C)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Dowex™ 1X2
Physikalische Form Perlen
Partikelgröße Particle size analysis: on 50 mesh (cumulative): < 15%, through 140 mesh: < 15%
Volumen Gesamtkapazität wet volume capacity, Cl form (meq/mL):> 0.6
Wasserrückhaltevermögen Cl form: 70 to 80%
Fieser 01,511; 04,267; 06,302; 07,182; 08,263
Merck Index 10, 2182
Menge 2.5 kg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.