Learn More
Brady™ Haltestange 43 cm lang, für SPC Lagerschrank
Artikelnummer. p-7161201
Click to view available options
Länge (metrisch):
43 cm
106 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10462575
Marke: Brady™ 813902
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für Rollen bis 38cm.
  • For use with SPC Sorbent Center
  • Choose a Dowel of 43 or 106 cm
  • For rolls up to 38 or 102 cm for SPC Sorbent center
Spezifikation
Typ SPC Kits
Zur Verwendung mit (Geräte) Rolls up to 38 cm
Verpackungsmenge Je 1
Länge (metrisch) 43 cm
Gewicht (metrisch) 454 g