Learn More
Brady™ Haltestange 43 cm lang, für SPC Lagerschrank
Artikelnummer. 10462575 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
43 cm
106 cm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
10462575 43 cm 1 Stück
10277834 106 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10462575 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 813902
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für Rollen bis 38cm.
  • For use with SPC Sorbent Center
  • Choose a Dowel of 43 or 106 cm
  • For rolls up to 38 or 102 cm for SPC Sorbent center
Spezifikation
Typ SPC Kits
Zur Verwendung mit (Geräte) Rolls up to 38 cm
Verpackungsmenge Je 1
Länge (metrisch) 43 cm
Gewicht (metrisch) 454 g