Learn More
Thermo Scientific™ Röhrchenplattform mit zwei Ebenen
Artikelnummer. 17368282 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
33 x 14 x 1,2 cm (13 x 5,5 x 0,5 in.)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17368282
Marke: Thermo Scientific™ 88882158
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zubehör für die Verwendung mit dem digitalen Cel-Gro Gewebekulturrotator, 120 V und dem digitalen Cel-Gro Gewebekulturrotator, 230 V
Die Thermo Scientific TM Röhrchenplattform mit zwei Ebenen wurde für den Einsatz mit dem digitalen Cel-Gro Gewebekulturrotator entwickelt und bietet doppelte Kapazität auf einer kompakten Stellfläche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Röhrchengröße 30 mm
Material Metall
Abmessungen (L x B) 33 x 14 x 1,2 cm (13 x 5,5 x 0,5 in.)
Abmessungen (L x B x H) 33 x 14 x 1,2 cm (13 x 5,5 x 0,5 in.)
Beschreibung Röhrchenplattform mit zwei Ebenen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Röhrchen mit einem Durchmesser von 5 bis 30 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Digitaler Röhrchenschüttler, 120 V (88882017), Digitaler Röhrchenschüttler, 230 V (88882018)
Anzahl Positionen 7