Learn More
Globe Scientific Doppelte Laschen-Schnappkappen für Blutabnahmeröhrchen, Glas- und Kunststoffröhrchen
Alle ansehen Globe Scientific ProdukteBeschreibung
- Material: Low-density polyethylene (LDPE)
- Maintain tight seal during centrifugation, agitation and refrigeration procedures
- Available in bright attractive colors for sample identification purposes
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Snap Cap |
| Material | Polyethylene |
| Farbe | Natural |
| Anzahl pro Packung | 1000 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 13 mm Tubes |