Learn More
Fisherbrand™ Doppelwaagen-Hydrometer
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Länge (metrisch):
380 mm
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Description
- Range of 0.7000 to 2.00
- Lead-free ballast and glass
- Individually serialized
- Temperature standardization of 15°C
- Used in the chemistry, pharmacology, food and beverage, and starch industries
- Store in a clean, dry, safe place, not subject to extreme temperatures
Order Info
dimLengthMetric
Specifications
Specifications
| Menge | Je 1 |
| Typ | Doppelwaagen-Hydrometer |
| Schritten | 0.050° |
| Länge (metrisch) | 380 mm |
| Dichte (metrisch) | 700 bis 2000 g/l |
| Inhalt und Lagerung | Cool, dry, safe |
| Baumé-Bereich | –10 bis 70° Baume (Flüssigkeit mit geringerer Dichte als Wasser), -0 bis 70 °Baume (Flüssigkeit mit höherer Dichte als Wasser) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Measuring the density of liquids both lighter and heavier than water |
| Bereich der relativen Dichte | 0.7 to 2.0% |