Learn More
Wesbart™ Teströhrchen-Gestell mit zwei Ebenen
Artikelnummer. 15723368
Click to view available options
Positionen:
25
40
50
54
100
145
Aufnahmevermögen:
Röhrchen (14 mm)
Röhrchen (18 mm)
Röhrchen (20 mm)
Röhrchen (30 mm)
Röhrchen (5 ml)
Tubes (15 mL), Röhrchen (17 mm), Tubes (17 mm)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15723368
Marke: Wesbart™ DP3025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Reagenzglasgestelle sind eine effektive Methode zur Lagerung von Falcon-/Universalröhrchen, Bijous-, Kryoröhrchen oder Glasflaschen jeder Größe.
  • Die Gestelle sind in Aluminium und Edelstahl mit optionalen Handgriffen erhältlich
  • Reagenzglasgestelle können für horizontale Kühlräume oder freistehende Räume ausgelegt werden
  • Reagenzglasgestelle in verschiedenen Größen sind für Ihre Anforderungen erhältlich
  • Etiketten können an Gestellen angebracht werden, damit sie leicht identifiziert werden können
Spezifikation
Produkttyp Double Platform Test Tube Rack
Aufnahmevermögen Röhrchen (30 mm)
Material Aluminum
Positionen 25
Breite (metrisch) 182 mm
Höhe (metrisch) 70 mm
Tiefe (metrisch) 182 mm
Durchmesser (metrisch) Öffnung 30 mm