Learn More
Wesbart™ Teströhrchen-Gestell mit zwei Ebenen
Artikelnummer. 11781704
Click to view available options
Positionen:
25
40
50
54
100
145
Aufnahmevermögen:
Röhrchen (14 mm)
Röhrchen (18 mm)
Röhrchen (20 mm)
Röhrchen (30 mm)
Röhrchen (5 ml)
Tubes (15 mL), Röhrchen (17 mm), Tubes (17 mm)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11781704
Marke: Wesbart™ DP1450
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Reagenzglasgestelle sind eine effektive Methode zur Lagerung von Falcon-/Universalröhrchen, Bijous-, Kryoröhrchen oder Glasflaschen jeder Größe.
  • Die Gestelle sind in Aluminium und Edelstahl mit optionalen Handgriffen erhältlich
  • Reagenzglasgestelle können für horizontale Kühlräume oder freistehende Räume ausgelegt werden
  • Reagenzglasgestelle in verschiedenen Größen sind für Ihre Anforderungen erhältlich
  • Etiketten können an Gestellen angebracht werden, damit sie leicht identifiziert werden können
Spezifikation
Produkttyp Teströhrchen-Gestell mit zwei Ebenen
Array 5 x 10
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Naturfarben
Aufnahmevermögen Röhrchen (14 mm)
Material Aluminium
Positionen 50
Zur Verwendung mit (Geräte) Tiefkühlschränke
Abmessungen (L x B x H) 210 x 107 x 60 mm
Durchmesser (metrisch) Well 14 mm