Learn More
Filterkartusche mit beidseitig offenem Ende
Mit diesem Filter können Sie organische Geschmacks- und Geruchsstoffe, Chlor und Sedimente entfernen. Die Cole-Parmer&trade Kohlenblock-Filterkassetten mit doppeltem offenem Ende sind ideal für Anwendungen mit niedrigem oder hohem variablem Durchfluss geeignet.
Marke:  Masterflex 01508-93
Additional Details : Gewicht : 0.45000kg
Artikelnummer. 11749948
  • 36.60 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Langlebige Kohlenstoffblockkassetten verfügen über einen Polyolefin-gebundenen Aktivkohlefilter in Pulverform
  • Enthält ca. 12 oz. Kohlenstoff
  • PP-Endkappen und A-ußenumwicklungen
  • Oberfläche von 2.2 Millionen Quadratfuß 
  • Höchsttemperatur beträgt 38 °C
  • Der maximale Differenzialdruck beträgt 150 psi
  • Für optimale Leistung die Kassetten bei 25 psi wechseln
  • Nicht für den Einsatz in Wohngebieten im Bundesstaat Kalifornien zugelassen
Spezifikation
Spezifikation
1 GPM
0,5 μm
Kohlefilter (PAC)
3,7 psi
82 °°C
Filterkartusche
Kohlenstoff
10 in.
Entfernt Geschmacks- und Geruchsstoffe, Chlor und Ablagerungen
Je 1
82 °°C
254 mm