Learn More
Thermo Scientific™ Doppelte nanoViper™ PepMap™ Neo UHPLC-Säulen
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteDescripción
Bereiten Sie anspruchsvolle Peptid-Mapping-Proben mit den Thermo Scientific™ Double nanoViper™ PepMap™ Neo UHPLC-Säulen auf. Diese Säulen lassen sich einfach anschließen und bieten hohe Reproduzierbarkeit und überragende Trennungen. Unsere Neo Säulen sind unter höherem Druck gepackt und für Drücke bis 1.500 bar ausgelegt. Sie liefern eine verbesserte Konsistenz von Säule zu Säule und eine höhere Effizienz. Die Säulenmedien werden nach hohen Standards hergestellt und ausgewählt und unter hohem Druck gepackt, was zu einer verbesserten Peak-Symmetrie, Auflösung und Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule führt. Dadurch sind eine größere Probenabdeckung und bessere Einblicke in die Proben möglich.
Benefits of PepMap Neo Columns
- Brilliant Connectivity — Double nanoViper™ columns connect with ease.
- Brilliant Reproducibility — Precise manufacturing protocols for packing media improve column-to-column consistency for reproducible analysis every day.
- Brilliant Separation — Ultra-high pressure packing increases column efficiency, allowing you to run at up to 1500 bar for enhanced peak symmetry and resolution, providing higher sample capacity for more sample insights.
Especificaciones
Especificaciones
| Säulenformat | Analytical Column, Single nanoViper |
| Durchmesser (metrisch) | 75 µm |
| Länge (metrisch) | 750 mm |
| Max. Druck | 22,000 psi (1500 bar) |
| Partikelgröße | 2 μm |
| pH | 2 bis 8 |
| Porengröße | 100 Å |
| Oberfläche | 450 m2/g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP-Typ | L1 |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.