Learn More
Kolmi Hopen™ Double Elastic Polypropylene Clip Caps in Wall Dispenser
These double elastic clip caps come in wall-mounted dispensers for convenient use.
7.95 CHF - 16.40 CHF
Spezifikation
Material Polypropylen
Einwegprodukt Ja
Ausführungsart Clip Mütze
Sterilität Unsteril
Zertifizierung/Konformität EN ISO 9001
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
17780129
Unterlagen ansehen
Kolmi Hopen™
70.111
Weiß
16.40 CHF
250 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17790129
Unterlagen ansehen
Kolmi Hopen™
70.111BLACK
Schwarz
7.95 CHF
250 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
17700139
Unterlagen ansehen
Kolmi Hopen™
70.112
Blau
7.95 CHF
250 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
17710139
Unterlagen ansehen
Kolmi Hopen™
70.113
Grün
7.95 CHF
250 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Covers the full head, as required by the HACCP process
  • Extra comfort with double elastic to ensure excellent retention
  • Ability to use color code for tracking
  • 12 g/m2 fabric weight
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
Clip Mütze
EN ISO 9001
40 x 55 cm
Industrie, Labor
Ja
Unsteril
250 Packungen
Kopfabdeckungen und Wandspender
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kolmi Hopen™ Double Elastic Polypropylene Clip Caps in Wall Dispenser