Learn More
Kolmi Hopen™ Double Elastic Polypropylene Clip Caps in Wall Dispenser
Alle ansehen Medicom Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Farbe:
Blau
Grün
Schwarz
Weiß
missing translation for 'unitSize'
250 Stück
Description
- Deckt den gesamten Kopf ab, wie dies in es gemäß HACCP erforderlich ist
- Zusätzlicher Komfort mit doppelter Elastizität für ein hervorragendes Festsitzen
- Möglichkeit zur Verwendung eines Farbcodes für die Rückverfolgung
- 12 g/m2 Stoffgewicht
Specifications
Specifications
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Ja |
| Ausführungsart | Clip Mütze |
| Sterilität | Unsteril |
| Zertifizierung/Konformität | EN ISO 9001 |
| Menge | 250 Packungen |
| Abmessungen (L x B) | 40 x 55 cm |
| Enthält | Kopfabdeckungen und Wandspender |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Industrie, Labor |