Learn More
Micronova™ Doppelt beschichtetes Trägerband
Artikelnummer. 18821411 Alle ansehen Micronova Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Klebstofftyp:
Acryl
Naturkautschuk
Packungsgröße:
36 Rollen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Klebstofftyp Packungsgröße
18821411 Naturkautschuk 36 Rollen
18811411 Acryl 36 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18821411 Lieferant Micronova™ Lieferanten-Nr. DCL1TRL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1510.00 CHF
    1415.40 CHF / 36 Rollen
    Sparen 94.60 CHF
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Doppelseitig beschichtetes Trägerband ist ein hochwertiges, leistungsstarkes, doppelseitiges Polyesterfolienklebeband zur permanenten und temporären Befestigung in Reinräumen.
  • Produktart: Trägerband
  • Material: Polyester
  • Format: Doppelseitig
  • Breite: 2,5 cm (1 in.)
  • Länge: 33 m (36 yd.)
  • Anwendungsbereich: Reinraumkontaminationskontrolle
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ISO 9001-zertifizierte Anlage
Klebstofftyp Naturkautschuk
Farbe Durchsichtig
Format Klebeband
Material Polyester
Produkttyp Klebeband
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Abzieh- und Wiederversiegelungsanwendungen
Latexfrei Ja
Menge 36 Rollen/Cs. (Einzeln verpackt)
Länge (angloamerikanisch) 36 yd.
Länge (metrisch) 33 m
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 2.5 cm