Learn More
Sampling Systems™ Doppelt verpackt - USP Mikrospatel der Klasse VI
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Beschreibung
- Die Mikrospatel einfach auspacken und verwenden.
- Aufgrund des schmalen Designs können sie mit den meisten Fläschchen und Reagenzgläsern verwendet werden.
- Hergestellt aus FDA- und EG-konformem HDPE in Lebensmittelqualität.
- HDPE ist chemisch beständiger als herkömmliche PS-Spatel.
- Die Spatel entsprechen der Norm SAL 10 -6 .
- USP Klasse VI – Hochwertiges HDPE in medizinischer Qualität, das zudem unabhängig geprüft wurde. USP 661.
- Die Spatel werden vollständig unter Reinraumbedingungen hergestellt, wobei die Endverpackung in einem Reinraum der Klasse 10.000 erfolgt.
- Jeder Spatel wird vor dem Verpacken vollständig inspiziert.
Spezifikation
Spezifikation
| Sterilität | Steril |
| Kapazität (metrisch) | 0,3 ml |
| Farbe | Weiß |
| Breite (metrisch) Sägeblatt | 4 mm |
| Material | HDPE |