Learn More
Thermo Scientific™ Double Bagged Bottled Tryptone Soya Broth (TSB)
Artikelnummer. p-7078332
Click to view available options
Format:
Doppelt verpackte Borosilikatflasche
Doppelt verpackte Serumflasche
Verschlusstyp:
Polypropylen-Kunststoffkappe mit Teflon
Stopfen, Bördelverschluss
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 17729448
Marke: Thermo Scientific™ R112751
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Führen Sie zuverlässige Sterilitätstests mit doppelt verpackten Flaschenmedien durch, um die Sicherheit bei Änderungen der Umweltklasse zu erhöhen.
Perform confident sterility and microbial limits testing with Thermo Scientific™ Remel™ Double Bagged Bottled Tryptone Soya Broth (TSB) for testing according to USP, JP, and EU regulations and as a general purpose enrichment broth for cultivation and isolation of microorganisms. Double Bagged Bottled Tryptone Soya Broth (TSB) is ideal for microbiological testing that requires additional packaging for sterility protection between environmental class changes.
Fügen Sie Remel doppelt verpackte Trypton-Soja-Bouillon (TSB) in Flaschen zu Ihrer Testroutine für Sterilität und mikrobielle Grenzwerte hinzu. Unsere Reihe validierter Lösungen für das pharmazeutische mikrobiologische Labor unterstützen die Produktion und Qualitätssicherung steriler Arzneimittel, Impfstoffe und biotechnischer Produkte.Vollständige Lösungen, vollständige Sicherheit:• Sichere Verpackung: Doppelt verpackt vor dem Autoklavieren, um die Integrität von Sterilitätsmedien zu gewährleisten• Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: USP-, JP- und EU-harmonisierte Medien • Anpassbar: eine Reihe von verfügbaren Füllmengen, Medien und Flaschentypen für Ihre Probengrößen und Leistungsanforderungen• Qualitätsgarantie: Analysenzertifikate für jede produzierte Charge • Anwenderfreundlich: Beutel zum einfachen Abziehen und Öffnen für schnellen Zugriff auf die Medienflasche• Mehrzweckmedien: Geeignet für allgemeine Qualitätstests Anpassbare Formate und Medientypen sind erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.Ein sehr nährstoffreiches, vielseitiges Medium wird für die allgemeine Anwendung im Labor empfohlen. Durch Einsatz von sowohl Trypton als auch Soja-Pepton unterstützt das Medium ohne Serumzusatz das üppige Wachstum vieler anspruchsvoller Organismen.Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kappenfarbe Stopfen, Bördelverschluss
Verschlusstyp Stopfen, Bördelverschluss
Inhalt und Lagerung 2 bis 25 °C
Beschreibung Doppelt verpackte Trypton-Soja-Bouillon (TSB) in Flaschen
Format Doppelt verpackte Serumflasche
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Menge 100 ml