Learn More
Dotriacontan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10162190 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10162190 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10230743 5 g Glasflasche 5 Gramm
10145203 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 10162190 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 117690250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 544-85-4 | C32H66 | 450.88 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 544-85-4
Summenformel C32H66
Molekulargewicht (g/mol) 450.88
MDL-Nummer MFCD00009411
InChI-Schlüssel QHMGJGNTMQDRQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-dotriacontane, bicetyl, unii-7ksv90rn23, dicetyl, lacceran, dotriacontane, n, dotriacontane, acmc-1akq8, 4-01-00-00595 beilstein handbook reference, wln: 32h
PubChem CID 11008
ChEBI CHEBI:36020
IUPAC-Name Dotriacontan
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dotriacontane
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt 67°C to 72°C
Farbe Grau nach Weiß
Siedepunkt 467°C
Flammpunkt 247°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH3(CH2)30CH3
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol,soluble in ethyl ether,very soluble in benzene
Formelmasse 450.86
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Glänzende Flocken