missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dothiepin, TRC

Artikelnummer. 17913275
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17913275 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17913275 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD53650050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 113-53-1
Summenformel C19H21NS
Molekulargewicht (g/mol) 295.44
Synonym 1-Propanamine, 3-dibenzo[b,e]thiepin-11(6H)-ylidene-N,N-dimethyl-, Dibenzo[b,e]thiepin-δ11(6H),γ-propylamine, N,N-dimethyl- (7CI,8CI), 3-Dibenzo[b,e]thiepin-11(6H)-ylidene-N,N-dimethyl-1-propanamine, Dibenzo[b,e]thiepin, 1-propanamine deriv., Dosulepin, Dosulepine, Dothep, Dothiepin, IZ 914, Prothiaden, Prothiadene
SMILES CN(C)CC\C=C\1/c2ccccc2CSc3ccccc13

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Dothiepin
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H21NS/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-21-19-12-6-5-10-18(17)19/h3-6,8-12H,7,13-14H2,1-2H3/b17-11-
Formelmasse 295.1395
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.