Learn More
Socorex™ Dosys™ Automatische Spritze mit Basis-Pistolengriff
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,3 bis 2 ml
0.1 bis 0.5 ml
0.5 bis 5 ml
Präzision:
<0.5 % bis <0.2 %
<0.6 % -<0.4 %
<0.7 % -<0.4 %
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Pistolengriff-Design.
- Automatische Spritze.
- Ohne Ventilsystem.
- Luer-Lock-Düse
- Für Rechts- und Linkshänder geeignet.
- Aufwand begrenzt.
- Hohe Reproduzierbarkeit durch Sicherungsmutter an einer Mikrometerschraube.
- Hochpräzisionskolben aus Edelstahl.
- Geschliffener Glaszylinder.
- Kolben ohne Widerstand und dicht.
- Glaszylinder mit PVC-Hülse geschützt (nicht autoklavierbar).
- Einfache Demontage für effiziente Reinigung und Teileaustausch bei Bedarf.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Borosilikatglas (Zylinder), Edelstahl (Kolben) |
| Enthält | Spritze, PVC-Schutzhülse, Bedienungsanleitung. |
| Produkttyp | Automatische Spritze, Pistolengriff |
| Graduierungen | 0,5 mL |
| Modell | Dosys™ Basic 172 |
| Menge | Je 1 |
| Präzision | <0.5 % bis <0.2 % |
| Volumen (metrisch) | 0.5 bis 5 ml |
| Graduated | Ja |