Learn More
Kartell™ Flaschendispenser Dosipet 25, 5-25ml, GL45
Artikelnummer. 10172761
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2,5 bis 25 ml
5 bis 50 ml
Schritten:
38 ml
1 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10172761
Marke: Kartell™ 8305000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Präzise und effiziente Dispensierlösungen. Kartell™ Dosipet B kann mit fast jeder Wasserlösung verwendet werden und ist mit einem Zylinder und Kolben ausgestattet.
  • Kann mit jedem Wasserlösungstyp verwendet werden.
  • Verwenden Sie diese Lösung nicht mit Flusssäure.
  • Äußerst bequem und zuverlässig
  • Verfügt über einen Zylinder aus Borosilikatglas 3.3 und einen PTFE-Kolben
Spezifikation
Produkttyp Dosipet 50
Zertifizierung/Konformität CE-Kennzeichnung/IVD-zertifiziert
Beschreibung GL45 Gewindegröße
Volumen (metrisch) 5 bis 50 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Art der Wasserlösung
Enthält 3.3 Borosilikatglaszylinder und PTFE-Kolben
Schritten 1 ml
Modell Dosipet 50
Menge 1 Packung
Gewindegröße GL 45