Learn More
Miele Professional™ Dosiersysteme
Alle ansehen Miele Produkte
Click to view available options
:
Schrank; mit 2 herausziehbaren Schubladen für je 3 x 5 l-Kanister
Beschreibung
- 2 herausziehbare Schubladen zur Aufnahme von je 3 x 5 l-Kanistern
- Innenmaße: H 285-690 , B 250, T 425-555 mm
- Pro Ebene je 2 Aufnahmemöglichkeiten für Dosiermodule
- Auffangschale ermöglicht bessere Restentleerung der Kanister
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | PG 8596 Dosierschrank |
| Produkttyp | CE System |
| Farbe | Lotus Weiß |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Reinigungs- und Desinfektionsautomaten |
| Tiefe (metrisch) | 600 mm |
| Höhe (metrisch) | 835 mm |
| Breite (metrisch) | 300 m |