Description
- Montage in einem vorhandenen Behälterverschluss
- Dann wird die Pumpe durch das Loch eingeführt und von unten festgeschraubt.
- Ein passender Containeranschluss ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Medienberührende Teile aus PP, PE und Edelstahl
Spécification
Spécification
| Kapazität (metrisch) | 100 ml/Hub |
| Farbe | Weiß |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für Fässer, Kanister, Ballonflaschen oder Flaschen, zum Dosieren von Flüssigkeiten mit unterschiedlichen Viskositäten, für die Verwendung mit Lebensmitteln |
| Material | Polypropylen, Polyethylen, Edelstahl, Polypropylen, Edelstahl |
| Menge | 1 |
| Zertifizierung/Konformität | Für Lebensmittel geeignet |
| Produkttyp | Dosierpumpe |
| Länge (angloamerikanisch) | 29,5 cm |
| Verschlussgröße | 28,5 mm |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?