Learn More
Dorzolamide Hydrochloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dorzolamide Hydrochloride |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H16N2O4S3.ClH/c1-3-12-8-4-6(2)18(13,14)10-7(8)5-9(17-10)19(11,15)16;/h5-6,8,12H,3-4H2,1-2H3,(H2,11,15,16);1H/t6-,8-;/m0./s1 |
| Formelmasse | 360.0039 |