missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dorzolamidhydrochlorid, LoGiCal
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dorzolamide Hydrochloride |
| CAS | 130693-82-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Dorzolamide Hydrochloride |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C10 H16 N2 O4 S3 . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Dorzolamide Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H16N2O4S3.ClH/c1-3-12-8-4-6(2)18(13,14)10-7(8)5-9(17-10)19(11,15)16;/h5-6,8,12H,3-4H2,1-2H3,(H2,11,15,16);1H/t6-,8-;/m0./s1 |
| Lösungstyp | Neat |
| SMILES | Cl.CCN[C@H]1C[C@H](C)S(=O)(=O)c2sc(cc12)S(=O)(=O)N |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?