Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dorzolamidhydrochlorid
Artikelnummer. 17271252 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17271252 1 g 1 Gramm
17281252 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17271252 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 466610010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 130693-82-2
Summenformel C10H16N2O4S3·HCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dorzolamidhydrochlorid
Menge 1 g
Löslichkeit Löslichkeit in wässriger Lösung: Löslich in wässriger Lösung Andere Löslichkeiten: wenig löslich in Methanol
Schmelzpunkt 281,0 °C
Formelmasse 360,89
InChI-Schlüssel OSRUSFPMRGDLAG-CIRBGYJCSA-N
SMILES [H+].[Cl-].CCN[C@@H]1C[C@@H](C)S(=O)(=O)C2=C1C=C(S2)S(N)(=O)=O
IUPAC-Name hydrogen (2R,4R)-4-(ethylamino)-2-methyl-1,1-dioxo-2H,3H,4H-1λ⁶-thieno[2,3-b]thiopyran-6-sulfonamide chloride
Molekulargewicht (g/mol) 360.89