Learn More
Thermo Scientific Chemicals Doripenem Hydrat
Artikelnummer. 16574394 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 16574394
Marke: Thermo Scientific Chemicals 463872500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1820954-21-9
Summenformel C15H24N4O6S2
Molekulargewicht (g/mol) 420.50
MDL-Nummer MFCD09749887
InChI-Schlüssel AVAACINZEOAHHE-SEIFCSKWNA-N
IUPAC-Name (4R,5S,6S)-6-[(1R)-1-Hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-3-[(3S,5S)-5-[(sulfamoylamino)-methyl]-pyrrolidin-3-yl]-sulfanyl-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-en-2-carbonsäure
SMILES [H][C@]12[C@@H](C)C(S[C@@H]3CN[C@H](CNS(N)(=O)=O)C3)=C(N1C(=O)[C@]2([H])[C@@H](C)O)C(O)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Doripenem hydrate
Typ Doripenem Hydrate
Menge 250 mg
Formelmasse 420.5