Learn More
Dopaminhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30008432
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30008432 25 g 25 Gramm
30007678 1 g 1 Gramm
18032130 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30008432 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD53378025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62-31-7
Summenformel C8 H11 N O2 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 189.64
Synonym Dopamine Hydrochloride, Noradrenaline Tartrate Imp. C (EP) as Hydrochloride, Dobutamine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, 4-(2-Aminoethyl)pyrocatechol hydrochloride, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethylamine hydrochloride, 3,4-Dihydroxy-β-phenethylamine hydrochloride, 3,4-Dihydroxyphenethylamine hydrochloride, 3-Hydroxytyramine hydrochloride, 4-(2-Aminoethyl)-1,2-benzenediol hydrochloride, ASL 279, Cardiosteril, Dopadic, Dopamine Fresenius, Dopamine Pierre Faba, Dopamine chloride, Dopamine hydrochloride, Dopastat, Dopmin, Dynatra, Inotropin, Inovan, Intropin, KW 3160, P 498, Rascordin, Revivan, Tensamin, m-Hydroxytyramine hydrochloride, β-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethylamine hydrochloride
IUPAC-Name 4-(2-Aminoethyl)benzol-1,2-diol;hydrochlorid
SMILES Cl.NCCc1ccc(O)c(O)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dopamine hydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11H,3-4,9H2;1H
Formelmasse 189.0557
Reinheit (%) >95%