missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dopamine 3-O-Sulfate, TRC

Artikelnummer. 30005532
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30005532 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30005532 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD5338405MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 51317-41-0
Summenformel C8 H11 N O5 S
Molekulargewicht (g/mol) 233.24
Synonym Pyrocatechol, 4-(2-aminoethyl)-, 2-(hydrogen sulfate) (7CI), Dopamine 3-O-sulfate, Dopamine 3-sulfate, Dopamine sulfate, [5-(2-Aminoethyl)-2-hydroxyphenyl]oxidanesulfonic acid, 1,2-Benzenediol, 4-(2-aminoethyl)-, 2-(hydrogen sulfate), Dopamine 3-O-Sulfate
IUPAC-Name [5-(2-aminoethyl)-2-hydroxyphenyl] hydrogen sulfate
SMILES NCCc1ccc(O)c(OS(=O)(=O)O)c1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Dopamine 3-O-Sulfate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H11NO5S/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(5-6)14-15(11,12)13/h1-2,5,10H,3-4,9H2,(H,11,12,13)
Formelmasse 233.0358
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.