Learn More
Donkey Anti-Mouse IgG H&L (Alexa Fluor™ 750) preadsorbed, Abcam
Artikelnummer. 32119201 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 μg
Packungsgröße:
500 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32119201 500 μg 500 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32119201 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab175739500ug
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Donkey Polyclonal Antibody
Suitable for WB. Preadsorbed to minimise non-specific binding and high background staining. Cited in 4 publications.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Spezifikation
Antigen Ighg1
Anwendungen Western Blot
Zelluläre Lokalisierung Isoform Secreted: Secreted
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 750
Zusammensetzung Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 23% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
Gen Ighg1
Gen-Zugriffsnummer P01868
Wirtsspezies Donkey
Immunogen Ighg1
Reinigungsverfahren Affinity purification
Menge 500 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology & Infectious Disease
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Primary Antibody
Form Liquid
Isotype Not Available
Versandbedingung Blue Ice
Zielgen Ighg1
Zielmolekül Ighg1