Learn More
Donepezil Hydrochlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15402212 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15402212
Marke: Thermo Scientific Acros 458050050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 120011-70-3 | C24H30ClNO3 | 415.96 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120011-70-3
Summenformel C24H30ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 415.96
MDL-Nummer MFCD00881312
InChI-Schlüssel XWAIAVWHZJNZQQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym donepezil hydrochloride, donepezil hcl, aricept, bnag, donepezilhcl, aricept odt, 2-1-benzylpiperidin-4-yl methyl-5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1h-inden-1-one hydrochloride, e 2020 pharmaceutical, eranz
PubChem CID 5741
ChEBI CHEBI:4696
IUPAC-Name 2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)Methyl]-5,6-Dimethoxy-2,3-Dihydroinden-1-on;Hydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].COC1=CC2=C(C=C1OC)C(=O)C(CC1CCN(CC3=CC=CC=C3)CC1)C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Donepezil hydrochloride
Schmelzpunkt 211.0°C to 212.0°C
Infrarotspektrum Echt
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in hot methanol, insoluble in ethyl acetate and hexane
Formelmasse 415.85
Reinheit (%) ≥97.5% (HPLC)