Learn More
Domiphen Bromide, TRC
Artikelnummer. 30007311
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30007311 50 mg 50 Milligramm
30006619 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30007311 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD53110550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 538-71-6
Summenformel C22 H40 N O . Br
Molekulargewicht (g/mol) 414.46
Synonym 1-Dodecanaminium, N,N-dimethyl-N-(2-phenoxyethyl)-, bromide, Ammonium, dodecyldimethyl(2-phenoxyethyl)-, bromide, Dodecyldimethyl(2-phenoxyethyl)ammonium bromide, (β-Phenoxyethyl)dimethyldodecylammonium bromide, Bradonit, Bradoral, Bradosol, Bradosol bromide, Domiphen bromide, Fungitex, Fungitex R, Modicare, N-Dodecyl-N-(2-phenoxyethyl)dimethylammonium bromide, NSC 39415, Neo-Bradoral, Oradol, PDDB, Phenododecinium bromide
IUPAC-Name Dodecyl-dimethyl-(2-phenoxyethyl)azanium;Bromid
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCOc1ccccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Domiphen Bromide
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H40NO.BrH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-19-23(2,3)20-21-24-22-17-14-13-15-18-22;/h13-15,17-18H,4-12,16,19-21H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Formelmasse 413.2293