Learn More
Thermo Scientific™ Flat PCR Cap Strips Promotion
Beschreibung
These PCR Cap Strips are compatible with 96-well PCR plates and standard and low profile strip tubes. The 12 strips have large end tabs for easy strip removal.
dBesondere Eigenschaften
- Geeignet für den Einsatz mit allen 96-Well-PCR-Platten sowie Standard-Röhrchenstreifen und Röhrchenstreifen mit niedrigem Profil
- Große Endlaschen zum Abziehen der Streifen (nur 12 Streifen)
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Ultra Clear |
| Zertifizierung/Konformität | Certified free of human DNA, RNase, DNase, and endotoxins. |
| Material | Virgin Medical Grade Polypropylene |
| Anzahl Wells | 96 |
| Anzahl pro Karton | 120 |
| Anzahl pro Packung | 120 |
| Menge | 120/Karton |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Facilitates sample labeling |
| Format | 8 Flachdeckel-Streifen |
| Plate Compatibility | 96-well PCR Plate, Standard and Low-profile PCR Tube Strips |