Learn More
Dolutegravir sodium salt, Thermo Scientific™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dolutegravir-Natriumsalz |
| CAS | 1051375-19-9 |
| Menge | 1 g |
| Versandbedingung | Keine besonderen Anforderungen |
| Produktlinie | Biowissenschaft |
| Summenformel | C20 H18 F2 N3 Na O5 |
| Physikalische Form | Pulver oder Kristalle |
| Farbe | Weiß bis hellgelb |
| Reinheit | ≥ 98,5% |