Learn More
Dofetilid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7214453 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 16574234
Marke: Thermo Scientific Acros 463370010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 115256-11-6
Summenformel C19H27N3O5S2.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dofetilid
Menge 1 g
Löslichkeit Löslichkeit in wässriger Lösung: .. Andere Löslichkeiten: löslich in Aceton, schwer löslich in Alkohol
Schmelzpunkt 149,0°bis 153,0 °C
Formelmasse 441,56