Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dodecylsulfat-Natriumsalz, ≥99 %, für die Molekularbiologie, DNAse-, RNase- und Protease-frei
Artikelnummer. p-124452 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2,5 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10733124
Marke: Thermo Scientific Chemicals 327311000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 151-21-3 | C12H25NaO4S | 288.38 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Extinktion (0.1 M in water), (0.1 M in water) at 0nm, 0.05 max. at 260nm, 0.05 max. at 280nm
Chemischer Name oder Material Dodecylschwefelsäure Natriumsalz
Farbe Weiß
CAS 151-21-3, 7757-82-6, 7647-14-5
Physikalische Form Pulver
Schmelzpunkt 206,0 °C
Menge 100 g
Flammpunkt >150°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Summenformel C12H25NaO4S.
Strukturformel CH3(CH2)11OSO3Na
MDL-Nummer MFCD00036175
Synonym Dodecyl Sodium Sulfate, SDS, Natriumlaurylsulfat
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 130g/L (20°C). Other solubilities: partly soluble in alcohol, soluble 75g/L in ethanol (20°C)
InChI-Schlüssel DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
IUPAC-Name Natriumdodecylsulfat
Molekulargewicht (g/mol) 288.38
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
Formelmasse 288.38
Reinheit (%) ≥99%
Güte Molekularbiologie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dodecyl sulfate sodium salt
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.