Learn More
Dodecylacrylat, TRC
Artikelnummer. 30388058
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30388058 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30388058 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD5253955G
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acrylic acid-dodecyl ester
CAS 2156-97-0
Summenformel C15 H28 O2
Menge 5 g
Synonym Acrylic acid, dodecyl ester (6CI,7CI,8CI), 4812/75F, Ageflex FA 12, Blemmer LA, C 12A, Dodecyl acrylate, EM 215, FA 112A, KU-LA, LA, LA 001, LAI 214, Lauryl acrylate, Light Acrylate L, Light Acrylate L-A, Miramer 120, NK Ester LA, NSC 24177, Photomer 4812, SR 335, SR 498D, Sarbio 5101, Sartomer 335, Viscoat LA, n-Dodecyl acrylate
InChI-Formel InChI=1S/C15H28O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-15(16)4-2/h4H,2-3,5-14H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCOC(=O)C=C
IUPAC-Name Dodecylprop-2-enoat
Molekulargewicht (g/mol) 240.38
Formelmasse 240.2089