Learn More
Dodecanoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430873
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11430873 100 g 100 Gramm
11440873 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430873 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13294.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 112-16-3 | C12H23ClO | 218.77 g/mol
Lauroyl chloride is used as tailoring agent for chemical modification of nanocelluloses of different length, nanofibrillated cellulose and cellulose nanocrystals and in the preparation of acylated collagen with water solubility and better surface activity. It is also employed as organic low-friction boundary lubricant in the preparation of novel polyvinyl alcohol hydrogel.It is used in the synthesis of hemicellulose-based hydrophobic biomaterials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Lauroylchlorid wird als Schneidemittel für die chemische Modifikation von Nanocellulosen unterschiedlicher Länge, nanofibrillierten Cellulose- und Cellulose-Nanokristallen und zur Herstellung von acyliertem Kollagen mit Wasserlöslichkeit und besserer Oberflächenaktivität eingesetzt. Wird auch als organisches Gleitmittel mit geringer Reibung bei der Herstellung von neuestem Polyvinylalkohol-Hydrogel verwendet. Wird bei der Synthese von hämicellulose-basierten hydrophoben Biomaterialien verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol und Methanol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-16-3
Summenformel C12H23ClO
Molekulargewicht (g/mol) 218.77
MDL-Nummer MFCD00000740
InChI-Schlüssel NQGIJDNPUZEBRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym lauroyl chloride, lauroylchloride, n-dodecanoyl chloride, lauric acid chloride, dodecanoic acid, chloride, unii-9lhl10777i, laurel acetyl chlorine, dodecanoylchloride, lauric acid, chloride, pubchem21365
PubChem CID 8166
IUPAC-Name Dodecanoylchlorid
SMILES CCCCCCCCCCCC(Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dodecanoyl chloride
Schmelzpunkt -17°C
Dichte 0.922
Siedepunkt 130°C to 132°C (7 mmHg)
Flammpunkt 140°C (284°F)
Strukturformel CH3(CH2)10COCl
Brechungsindex 1.446
Menge 100 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1281201
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol and methanol.
Formelmasse 218.77
Reinheit (%) 98%