Learn More
Dodecanophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11391477
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11391477 100 g 100 Gramm
11381477 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11391477 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L02014.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1674-38-0 | C18H28O | 260.421 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1674-38-0
Summenformel C18H28O
Molekulargewicht (g/mol) 260.421
MDL-Nummer MFCD00008967
InChI-Schlüssel DJNJZIFFCJTUDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym dodecanophenone, laurophenone, 1-dodecanone, 1-phenyl, phenyl undecyl ketone, 1-phenyl-1-dodecanone, phenyl n-undecyl ketone, n-dodecanophenone, undecyl phenyl ketone, maybridge1_003217
PubChem CID 74292
IUPAC-Name 1-Phenyldodecan-1-on
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dodecanophenone
Schmelzpunkt 44°C to 46°C
Siedepunkt 201°C to 202°C (9 mmHg)
Menge 100 g
Beilstein 2050785
Formelmasse 260.42
Reinheit (%) 97%