Learn More
Dodekan, TRC
Artikelnummer. 30136776
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
150 mL
Packungsgröße:
150 Milliliter
50 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136776 50 mL 50 Milliliter
30136600 150 mL 150 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 30136776 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD49462550ML
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-40-3
Summenformel C12 H26
Molekulargewicht (g/mol) 170.33
Synonym Dodecane, Adakane 12, Ba 51-090453, C12-n-Alkane, Cactus Normal Paraffin N 12D, NSC 8714, Parafol 12-97, Parafol C12-97, n-Dodecane
IUPAC-Name Dodecan
SMILES CCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Dodecane
Menge 50 mL
InChI-Formel InChI=1S/C12H26/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
Formelmasse 170.2035