Learn More
Dodecacarbonyltriiron, 96 % (Trockengewicht), stab., mit 5–10 % Methanol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312148
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11312148
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013059.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Reduktionsmittel (reduziert NO2), Katalysator für Alkyn-Trimerisierung
It eliminates sulfur from substituted thiophene complexes, which leads to ferroles. Access to new areas of organometallic chemistry is promising using the reaction of Fe3(CO)12 with tellurium-nitrogen heterocycles such as benzoisotellurazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17685-52-8
MDL-Nummer MFCD00135617
Synonym triiron dodecarbonyl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dodecacarbonyltriiron
Namenshinweis Stabilized with 5 to 10% methanol
Schmelzpunkt 140°C (decomposition)
Farbe Schwarz
Dichte 2.00 g/mL
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengewicht)
Strukturformel Fe3(CO)12
Menge 2 g
UN-Nummer UN3179
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in non polar organic solvents.
Formelmasse 503.67
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Kristallin
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dodecacarbonyltriiron, stab. with 5-10% methanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H371-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Dodecacarbonyltriiron, Methanol