Learn More
Dodeca-Tungstosilicsäure Hydrat, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10529020 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. 10529020
Marke: Fisher Chemical T/3940/48
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
CAS 12027-43-9
Farbe Gelb
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Summenformel H4O40SiW12
MDL-Nummer MFCD00036271
Menge 100 g
Synonym tungstosilicic acid, tungstosilicic acid hydrate, p.a., tungstosilicic acid hydrate, purum p.a., tungstosilicic acid hydrate, reagent grade, tungstosilicic acid hydrate trace metals basis, tungstate 4-, m12-orthosilicato 4--ko:ko:ko:ko':ko':ko':ko:ko:ko:ko':ko':ko' tetracosa-m-oxododecaoxododeca-, hydrogen 1:4
InChI-Schlüssel HIKIIEGSHYIJCC-UHFFFAOYSA-K
SMILES O[Si](O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](O)(=O)=O)(O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](O)(=O)=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](O)(=O)=O
IUPAC-Name Kieselsäure; 1,3,5-Trioxy-2$l^{6},4$l^{6},6$l^{6}-Triwolframacyclohexan2,2,4,4,6,6-Hexaoxid; Hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 2878.16
PubChem CID 71307034
Physikalische Form Fest