Learn More
Dodeca-Molybdophosphorsäure, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10447070 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10447070 100 g Kunststoffpulverbehälter 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10447070 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. M/5650/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
100g, Pulverbehälter aus Kunststoff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 51429-74-4
Farbe Gelb
pH 1
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Summenformel H3Mo12O40P
MDL-Nummer MFCD00149913
Menge 100 g
InChI-Schlüssel FEFSFHGZSNHJEL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].OP(O)(O)=O
IUPAC-Name Phosphorsäuredodekamolybdänhexatriacontaoxidandiid
Molekulargewicht (g/mol) 1825.40
Formelmasse 1825.25g/mol
Physikalische Form Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphomolybdic acid hydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphomolybdic acid, Phosphomolybdic acid hydrate