missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dokosansäure-Methylester, TRC

Artikelnummer. 17960085
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17960085 1 g 1 Gramm
17949544 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17960085 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD6788601G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 929-77-1
Summenformel C23 H46 O2
Molekulargewicht (g/mol) 354.61
Synonym Behenic Acid Methyl Ester, Kemester 9022, Kemester 9027-90, Methyl Behenate, Methyl Docosanoate, Methyl n-Docosanoate, NSC 158426
IUPAC-Name Methyldocosanoat
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Behenic Acid Methylester
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C23H46O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-2/h3-22H2,1-2H3
Formelmasse 354.3498
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.