missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dokosansäure-Methylester, TRC

Artikelnummer. 17949544
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17949544 10 g 10 Gramm
17960085 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17949544 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD67886010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 929-77-1
Summenformel C23 H46 O2
Molekulargewicht (g/mol) 354.61
Synonym Behenic Acid Methyl Ester, Kemester 9022, Kemester 9027-90, Methyl Behenate, Methyl Docosanoate, Methyl n-Docosanoate, NSC 158426
IUPAC-Name Methyldocosanoat
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Behenic Acid Methylester
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C23H46O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-2/h3-22H2,1-2H3
Formelmasse 354.3498
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.