Learn More
Docosalsäure, 85 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10676174 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10676174 250 g Glasflasche 250 Gramm
10451810 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10676174 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 334812500
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 112-85-6 | C22H44O2 | 340.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-85-6
Summenformel C22H44O2
Molekulargewicht (g/mol) 340.58
MDL-Nummer MFCD00002807
InChI-Schlüssel UKMSUNONTOPOIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym behenic acid, 1-docosanoic acid, n-docosanoic acid, hydrofol acid 560, docosoic acid, hydrofol 2022-55, glycon b-70, behensaeure, docosanoicacid, docosansaeure
PubChem CID 8215
ChEBI CHEBI:28941
IUPAC-Name Docosansäure
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Docosanoic acid
Schmelzpunkt 80.0°C to 82.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 306.0°C (60.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 80% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 250 g
Beilstein 02, 391
Merck Index 15, 1022
Formelmasse 340.58
Reinheit (%) 85%
Güte Technisch
Physikalische Form Kristallpulver