Learn More
Docosahexaenoic Acid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | cis-Docosahexaenoic Acid (DHA) |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C22H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16,18-19H,2,5,8,11,14,17,20-21H2,1H3,(H,23,24)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-,19-18- |
| Formelmasse | 328.2402 |