Learn More
DOCK3/MOCA Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen | DOCK3/MOCA |
---|---|
Konzentration | 0.49 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16810265
|
Proteintech
20683-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16800265
|
Proteintech
20683-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dedicator of cytokinesis3 (DOCK3), also named as MOCA and PBP, is a ∽180 kDa protein involved in signaling transduction. It is a potential guanine nucleotide exchange factor (GEF) which activate some small GTPases by exchanging bound GDP for free GTP. DOCK3 is associated in Alzheimer disease tangles and regulates the accumulation of amyloid precursor protein and beta-amyloid. Overexpression of Dock3 in neural cells promotes axonal outgrowth downstream of brain-derived neurotrophic factor (BDNF) signaling. DOCK3 binds to and inactivates glycogen synthase kinase-3beta (GSK-3beta) at the plasma membrane, thereby promoting axon branching and microtubule assembly. By stimulating actin polymerization and microtubule assembly, DOCK3 plays important roles downstream of BDNF signaling in the CNS.Spezifikation
DOCK3/MOCA | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q8CIQ7, Q8IZD9 | |
1795, 208869 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
DOCK3 |
0.49 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
dedicator of cytokinesis 3, DOCK3, KIAA0299, MOCA, Modifier of cell adhesion, PBP, Presenilin binding protein | |
DOCK3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.