Learn More
DOC2B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen DOC2B
Konzentration 0.26 mg/mL
Anwendungen Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16850135
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
20574-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16840135
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
20574-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The antibody is specific to DOC2B.
There are at least two protein isoforms of the Double C2 protein, namely alpha and beta , which contain two C2-like domains. DOC2A and DOC2B are encoded by different genes; these genes are at times confused with the unrelated DAB2 gene which was initially named DOC-2. DOC2B is expressed ubiquitously and is suggested to be involved in Ca-dependent intracellular vesicle trafficking in various types of cells.
Spezifikation
Spezifikation
DOC2B
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human, Rat
P70169, P70610, Q14184
13447, 81820, 8447
Peptide
Primary
-20°C
DOC2B
0.26 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Doc2 beta, DOC2B, DOC2BL, double C2 like domains, beta
Doc2b
IgG
Antigen Affinity Chromatography