Learn More
Tocris Bioscience™ Dobutamine hydrochloride
Artikelnummer. 30001096
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30001096 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27950
Artikelnummer. 30001096 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 0515/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    336.00 CHF
    317.10 CHF / 50 Milligramm
    Sparen 18.90 CHF
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27950
α1, β1 and β2 agonist
β1- and β2-adrenoceptor agonist with some action at the α1-adrenoceptor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dobutamine hydrochloride
CAS 49745-95-1
Menge 50 mg
Summenformel C18H24ClNO3
Formelmasse 337.85
Reinheit >99%
Molekulargewicht 337.84